2,5-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001932-25G 001932-100G
FLUO001932-25GEA 76.2 EUR
FLUO001932-25G FLUO001932-100G
2,5-Difluorbenzaldehyd
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 65…66 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010327
CAS-Nummer: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III