2,6-Difluorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18099.14 A18099.06
A18099.14EA 217 EUR
A18099.14 A18099.06
2,6-Difluorbenzaldehyd ≥97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 437-81-0 Molecular Formula: C7H4F2O Formula Weight: 142.11 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5070 Melting Point: 15-17° Boiling Point: 85-86°/20mm Beilstein Reference: 1935273 MDL No.: MFCD00010293
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142.1 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1.317
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010293
CAS-Nummer: 437-81-0