2,6-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
001955-5G 001955-25G 001955-100G
FLUO001955-5GEA 0 EUR
FLUO001955-5G FLUO001955-25G FLUO001955-100G
2,6-Difluorbenzaldehyd
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142.1 g/mol
Siedepunkt: 194
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010293
CAS-Nummer: 437-81-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable