2-Fluorbenzaldehyd

Lieferant: CHEMPUR

SB01869.250 SB01869.1
CHMPSB01869.250EA 0 EUR
CHMPSB01869.250 MAYBSB01869.1
2-Fluorbenzaldehyd
2-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Molecular Weight: 124.11 g/mol
Siedepunkt: 175
Schmelzpunkt: –44.5 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003302
CAS-Nummer: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR