2-Fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
001671-100G
001671-250G
FLUO001671-100GEA
84.9
EUR
FLUO001671-100G
FLUO001671-250G
2-Fluorbenzaldehyd
2-Fluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅FO Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –44,5 °C Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003302 CAS-Nummer: 446-52-6 EINECS: 207-171-2 UN: 1989 ADR: 3,III |