3,4,5-Trifluorbenzaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM

002065-1G 002065-5G 002065-25G
FLUO002065-1GEA 31.1 EUR
FLUO002065-1G FLUO002065-5G FLUO002065-25G
3,4,5-Trifluorbenzaldehyd
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Molecular Weight: 160,1 g/mol
Siedepunkt: 176…183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083523
CAS-Nummer: 132123-54-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR