3,4-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
SB01773.1 SB01773.10 SB01773EE
MAYBSB01773.1EA 0 EUR
MAYBSB01773.1 MAYBSB01773.10 MAYBSB01773EE
3,4-Difluorbenzaldehyd
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142.1 g/mol
Siedepunkt: 53
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010328
CAS-Nummer: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3