3,4-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
001464-25G 001464-100G 001464-10G
FLUO001464-25GEA 60.9 EUR
FLUO001464-25G FLUO001464-100G FLUO001464-10G
3,4-Difluorbenzaldehyd
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142,1 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010328
CAS-Nummer: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3