3,5-Difluorbenzaldehyd 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
293470010 293470050
ACRO293470010EA 27.3 EUR
ACRO293470010 ACRO293470050
3,5-Difluorbenzaldehyd 98+%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142.1 g/mol
Siedepunkt: 61…63 °C (43 mmHg)
Dichte: 1.296 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010329
CAS-Nummer: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light green Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %