3-Fluorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11396.09 A11396.18 A11396.30
A11396.09EA 30.1 EUR
A11396.09 A11396.18 A11396.30
3-Fluorbenzaldehyd ≥97%
3-Fluorbenzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 456-48-4 Molecular Formula: C7H5FO Formula Weight: 124.11 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.5190 Boiling Point: 173° Beilstein Reference: 970178 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00003348
Formel: C₇H₅FO
Molecular Weight: 124.11 g/mol
Siedepunkt: 173 °C
Dichte: 1.174
Flammpunkt: 56 °C (132 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003348
CAS-Nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III