3-Fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
001668-100G
001668-500G
FLUO001668-100GEA
57.9
EUR
FLUO001668-100G
FLUO001668-500G
3-Fluorbenzaldehyd
3-Fluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅FO Siedepunkt: 172…174 °C (1013 hPa) Dichte: 1,7156 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003348 CAS-Nummer: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN: 1989 ADR: 3,III |