4-Fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
001460-100G 001460-500G
FLUO001460-100GEA 42.9 EUR
FLUO001460-100G FLUO001460-500G
4-Fluorbenzaldehyd
4-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Molecular Weight: 124.11 g/mol
Siedepunkt: 181
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003378
CAS-Nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III