Pentafluorbenzaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM

002835-25G 002835-100G
FLUO002835-25GEA 137 EUR
FLUO002835-25G FLUO002835-100G
Pentafluorbenzaldehyd
Pentafluorobenzaldehyde
Formel: C₇HF₅O
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1,7518 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003303
CAS-Nummer: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR