5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L19327.03
L19327.06
L19327.03EA
69.2
EUR
L19327.03
L19327.06
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd ≥98%
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 395-81-3
Molecular Formula: C7H4FNO3
Formula Weight: 169.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 153°/23mm
MDL No.: MFCD00153175
Formel:
C₇H₄FNO₃ Siedepunkt: 153 °C (23 mmHg) Schmelzpunkt: 93…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153175 CAS-Nummer: 395-81-3 EINECS: 206-903-8 |