5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
006294-1G
006294-5G
006294-25G
FLUO006294-1GEA
31.1
EUR
FLUO006294-1G
FLUO006294-5G
FLUO006294-25G
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₄FNO₃ Molecular Weight: 169,11 g/mol |
MDL:
MFCD00153175 CAS-Nummer: 395-81-3 EINECS: 206-903-8 |