3-Fluor-p-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluor-4-methoxybenzaldehyd, 3-Fluor-4-anisaldehyd
B23827.03 B23827.06
B23827.03EA 22.1 EUR
B23827.03 B23827.06
3-Fluor-p-anisaldehyd ≥98%
3-Fluor-p-anisaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 351-54-2 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-35° Boiling Point: 129-132°/11mm Beilstein Reference: 1942621 MDL No.: MFCD00003349
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 129…132 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…35 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003349
CAS-Nummer: 351-54-2
EINECS: 206-514-3