3-Fluor-p-anisaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Fluor-4-methoxybenzaldehyd, 3-Fluor-4-anisaldehyd
013015-1G 013015-5G 013015-25G
FLUO013015-1GEA 31.1 EUR
FLUO013015-1G FLUO013015-5G FLUO013015-25G
3-Fluor-p-anisaldehyd
3-Fluor-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
MDL: MFCD00003349
CAS-Nummer: 351-54-2
EINECS: 206-514-3