2,4,5-Trifluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
001874-5G
001874-25G
FLUO001874-5GEA
0
EUR
FLUO001874-5G
FLUO001874-25G
2,4,5-Trifluorbenzonitril
2,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂F₃N Molecular Weight: 157,09 g/mol Siedepunkt: 168…170 °C (1013 hPa) Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00013289 CAS-Nummer: 98349-22-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |