2,4,6-Trifluorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SB01909.1 SB01909.10
MAYBSB01909.1EA 0 EUR
MAYBSB01909.1 MAYBSB01909.10
2,4,6-Trifluorbenzonitril
2,4,6-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Molecular Weight: 157.09 g/mol
Siedepunkt: 179
Schmelzpunkt: 57…58 °C
MDL: MFCD00042399
CAS-Nummer: 96606-37-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III