2,4-Difluorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
CD07877.1
CD07877.10
CD07877.50
MAYBCD07877.1EA
0
EUR
MAYBCD07877.1
MAYBCD07877.10
MAYBCD07877.50
2,4-Difluorbenzonitril
2,4-Difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃F₂N Molecular Weight: 139.1 g/mol Siedepunkt: 80…83 °C (22.5 mmHg) Schmelzpunkt: 46…47 °C |
MDL:
MFCD00009826 CAS-Nummer: 3939-09-1 EINECS: 223-523-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |