2,4-Difluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
001918-25G 001918-100G 001918-500G
FLUO001918-25GEA 34.1 EUR
FLUO001918-25G FLUO001918-100G FLUO001918-500G
2,4-Difluorbenzonitril
2,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Siedepunkt: 80…83 °C (22,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…47 °C
MDL: MFCD00009826
CAS-Nummer: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III