2,5-Difluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
001935-25G
001935-100G
001935-250G
FLUO001935-25GEA
42.9
EUR
FLUO001935-25G
FLUO001935-100G
FLUO001935-250G
2,5-Difluorbenzonitril
2,5-Difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃F₂N Siedepunkt: 87…92 °C (30 mmHg) Schmelzpunkt: 29,5…30.5 °C |
MDL:
MFCD00001777 CAS-Nummer: 64248-64-2 EINECS: 264-753-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |