2,6-Difluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Difluorbenzoesäurenitril
A10454.09 A10454.18 A10454.30
A10454.09EA 25.2 EUR
A10454.09 A10454.18 A10454.30
2,6-Difluorbenzonitril ≥98%
2,6-Difluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 1897-52-5 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Almond-like Melting Point: 28-32° Boiling Point: 197-198° Beilstein Reference: 2045292 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001778
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139.1 g/mol
Siedepunkt: 197…198 °C
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1.246
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001778
CAS-Nummer: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III