2,6-Difluorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluorbenzoesäurenitril
SB00299.1
SB00299.10
SB00299.50
MAYBSB00299.1EA
0
EUR
MAYBSB00299.1
MAYBSB00299.10
MAYBSB00299.50
2,6-Difluorbenzonitril
2,6-Difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃F₂N Siedepunkt: 98…100 °C (31 mmHg) Schmelzpunkt: 30…32 °C Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001778 CAS-Nummer: 1897-52-5 EINECS: 217-589-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |