2,6-Difluorbenzonitril

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001958-100G 001958-500G 001958-2.5KG
FLUO001958-100GEA 0 EUR
FLUO001958-100G FLUO001958-500G FLUO001958-2.5KG
2,6-Difluorbenzonitril
2,6-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Siedepunkt: 98…100 °C (31 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001778
CAS-Nummer: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR