2-Fluorbenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzonitrile
250050250 250050050 250051000
ACRO250050250EA 73.3 EUR
ACRO250050250 ACRO250050050 ACRO250051000
2-Fluorbenzonitril 99%
2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121,11 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,11 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001773
CAS-Nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %