2-Fluorbenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzonitrile
A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
A14375.18EA 132 EUR
A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
2-Fluorbenzonitril ≥99%
2-Fluorbenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 394-47-8 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Almond-like Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 2042184 MDL No.: MFCD00001773
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121,11 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,138
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001773
CAS-Nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III