2-Fluorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzonitrile
SB00740.1 SB00740.10 SB00740.50
MAYBSB00740.1EA 0 EUR
MAYBSB00740.1 MAYBSB00740.10 MAYBSB00740.50
2-Fluorbenzonitril
2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121,11 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001773
CAS-Nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III