2-Fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzonitrile
001656-100G 001656-500G 001656-1KG
FLUO001656-100GEA 72.9 EUR
FLUO001656-100G FLUO001656-500G FLUO001656-1KG
2-Fluorbenzonitril
2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001773
CAS-Nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III