3,4-Difluorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00656DA TL00656EA TL00656.50
MAYBTL00656DAEA 0 EUR
MAYBTL00656DA MAYBTL00656EA MAYBTL00656.50
3,4-Difluorbenzonitril
3,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139.1 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 51
MDL: MFCD00011666
CAS-Nummer: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III