3-Fluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B23426.06 B23426.14 B23426.22
B23426.06EA 56.6 EUR
B23426.06 B23426.14 B23426.22
3-Fluorbenzonitril ≥98%
3-Fluorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 403-54-3 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5055 Odour: Almond-like Melting Point: -16° Boiling Point: 183° Beilstein Reference: 1858941 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001797
Formel: C₇H₄FN
Siedepunkt: 183 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,140
Flammpunkt: 67 °C (152 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001797
CAS-Nummer: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III