3-Fluorbenzonitril

Lieferant: FLUOROCHEM

001644-10G 001644-25G 001644-100G
FLUO001644-10GEA 36.9 EUR
FLUO001644-10G FLUO001644-25G FLUO001644-100G
3-Fluorbenzonitril
3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,1334 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00001797
CAS-Nummer: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR