4-Fluorbenzonitril 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: p-Fluorobenzonitrile

160810050 160810250
ACRO160810050EA 28.8 EUR
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorbenzonitril 99%
4-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Siedepunkt: 188 °C (750 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Dichte: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001812
CAS-Nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR