4-Fluorbenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Fluorobenzonitrile
A13028.06 A13028.14 A13028.22
A13028.06EA 35 EUR
A13028.06 A13028.14 A13028.22
4-Fluorbenzonitril ≥99%
4-Fluorbenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 1194-02-1 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 2041517 MDL No.: MFCD00001812
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121.11 g/mol
Siedepunkt: 186…188 °C
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001812
CAS-Nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III