4-Fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: p-Fluorobenzonitrile
002237-100G 002237-500G
FLUO002237-100GEA 52.1 EUR
FLUO002237-100G FLUO002237-500G
4-Fluorbenzonitril
4-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001812
CAS-Nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III