2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

SB02010.1 SB02010.10 SB02010.50
MAYBSB02010.1EA 0 EUR
MAYBSB02010.1 MAYBSB02010.10 MAYBSB02010.50
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₄O₂
Molecular Weight: 194,09 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…92,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009613
CAS-Nummer: 1201-31-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR