2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003054-25G 003054-100G 003054-500G
FLUO003054-25GEA 31.1 EUR
FLUO003054-25G FLUO003054-100G FLUO003054-500G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₄O₂
Molecular Weight: 194,09 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…92,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009613
CAS-Nummer: 1201-31-6