2,3,4-Trifluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20696.06 B20696.14
B20696.06EA 101 EUR
B20696.06 B20696.14
2,3,4-Trifluorbenzoesäure ≥98%
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 61079-72-9 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 140-142° Beilstein Reference: 7476020
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176.09 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061232
CAS-Nummer: 61079-72-9