2,3,4-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
SB01766.1
SB01766.10
MAYBSB01766.1EA
0
EUR
MAYBSB01766.1
MAYBSB01766.10
2,3,4-Trifluorbenzoesäure
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₃O₂ Molecular Weight: 176,09 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 140…142 °C |
MDL:
MFCD00061232 CAS-Nummer: 61079-72-9 |