2,3-Difluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A16717.06
A16717.14
A16717.06EA
32.1
EUR
A16717.06
A16717.14
2,3-Difluorbenzoesäure ≥98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4519-39-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2640781
MDL No.: MFCD00010267
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Molecular Weight: 158,1 g/mol Schmelzpunkt: 160…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010267 CAS-Nummer: 4519-39-5 |