2,4,5-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01325.1 SB01325.10
MAYBSB01325.1EA 0 EUR
MAYBSB01325.1 MAYBSB01325.10
2,4,5-Trifluorbenzoesäure
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176.09 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013306
CAS-Nummer: 446-17-3