2,4,5-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001635-25G 001635-100G 001635-250G
FLUO001635-25GEA 36.9 EUR
FLUO001635-25G FLUO001635-100G FLUO001635-250G
2,4,5-Trifluorbenzoesäure
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176.09 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013306
CAS-Nummer: 446-17-3