2,4,6-Trifluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19758.03 A19758.06
A19758.03EA 57.1 EUR
A19758.03 A19758.06
2,4,6-Trifluorbenzoesäure ≥98%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 28314-80-9 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 140-142° Beilstein Reference: 1958300
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176.09 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042398
CAS-Nummer: 28314-80-9