2,4,6-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF1275. 007485-5G 007485-100G 007485-25G
CHMPCFF1275.EA 0 EUR
CHMPCFF1275. FLUO007485-5G FLUO007485-100G FLUO007485-25G
2,4,6-Trifluorbenzoesäure
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144…145 °C
MDL: MFCD00042398
CAS-Nummer: 28314-80-9