2,4-Difluorbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
TL00169.1
TL00169.10
TL00169.50
MAYBTL00169.1EA
0
EUR
MAYBTL00169.1
MAYBTL00169.10
MAYBTL00169.50
2,4-Difluorbenzoesäure
2,4-Difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Molecular Weight: 158,1 g/mol Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011670 CAS-Nummer: 1583-58-0 EINECS: 216-430-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...