2,4-Difluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001917-25G 001917-100G 001917-500G
FLUO001917-25GEA 35.3 EUR
FLUO001917-25G FLUO001917-100G FLUO001917-500G
2,4-Difluorbenzoesäure
2,4-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158,1 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011670
CAS-Nummer: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9