2,5-Difluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001934-25G 001934-100G 001934-250G
FLUO001934-25GEA 42.9 EUR
FLUO001934-25G FLUO001934-100G FLUO001934-250G
2,5-Difluorbenzoesäure
2,5-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
MDL: MFCD00002410
CAS-Nummer: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6