2,6-Difluorbenzoesäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001957-100G 001957-500G 001957-2.5KG
FLUO001957-100GEA 45.9 EUR
FLUO001957-100G FLUO001957-500G FLUO001957-2.5KG
2,6-Difluorbenzoesäure
2,6-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 72…77 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002411
CAS-Nummer: 385-00-2
EINECS: 206-856-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR