2-Fluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzoic acid
119360250 119361000
ACRO119360250EA 24.5 EUR
ACRO119360250 ACRO119361000
2-Fluorbenzoesäure 99%
2-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002405
CAS-Nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
GC ≥98.5 %