2-Fluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Fluorobenzoic acid
A11015.22
A11015.36
A11015.22EA
66.3
EUR
A11015.22
A11015.36
2-Fluorbenzoesäure ≥98%
2-Fluorbenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 445-29-4
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 971265
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,11 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 122…125 °C Dichte: 1,46 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002405 CAS-Nummer: 445-29-4 EINECS: 207-158-1 |